4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3638-1G PC3638-25G PC3638-5G
APOSPC3638-1GEA 1325 NOK
APOSPC3638-1G APOSPC3638-25G APOSPC3638-5G
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₄BrF₃O₃S
MW: 305,069 g/mol
Kokepunkt: 112…113 °C (151 mm Hg)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07784325
CAS-nummer: 66107-30-0