3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3S,4S,5R,6R)-4-Fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,5-triol
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 8525 NOK
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063302
CAS-nummer: 7226-70-2