6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3739E-100MG PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA 21850 NOK
APOSPC3739E-100MG APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Smeltepunkt: 120…126 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064096
CAS-nummer: 34168-77-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III