2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 1025 NOK
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉FN₂O₂
MW: 256,232 g/mol
Smeltepunkt: 304…307 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10007771
CAS-nummer: 850705-30-5