8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 7500 NOK
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrF₃N₂O₂
MW: 309,039 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18073566
CAS-nummer: 1038389-93-3