2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 7075 NOK
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
MW: 214,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32219446
CAS-nummer: 2383766-24-1