7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 7125 NOK
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel: C₁₇H₁₁F₃O₃
MW: 320,263 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01564466
CAS-nummer: 220001-53-6