2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-6-cyano-2-fluoroaniline
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 520 NOK
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26407501
CAS-nummer: 1820620-31-2