5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 2250 NOK
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31621143
CAS-nummer: 2231674-35-2