2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 6775 NOK
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Formel: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214,144 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13173240
CAS-nummer: 403660-48-0