5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 4825 NOK
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃BrF₂N₂O
MW: 249,012 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28734738
CAS-nummer: 1805580-90-8