(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 4475 NOK
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,935 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16611287
CAS-nummer: 1451391-34-6