(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 4650 NOK
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₁BF₂O₃
MW: 215,99 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22689791
CAS-nummer: 2096337-66-3