1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Benzyl-3,3-difluoro-4-oxopiperidine
PC400527-1G PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA 1350 NOK
APOSPC400527-1G APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,235 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15526740
CAS-nummer: 1039741-54-2