3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 3900 NOK
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116051
CAS-nummer: 412961-26-3