8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
PC401036-1G PC401036-5G
APOSPC401036-1GEA 3400 NOK
APOSPC401036-1G APOSPC401036-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Formel: C₇H₃ClF₃N₃S
MW: 253,632 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04610459
CAS-nummer: 571917-27-6