2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
PC401041-1G PC401041-5G
APOSPC401041-1GEA 4475 NOK
APOSPC401041-1G APOSPC401041-5G
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O
MW: 257,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD25970573
CAS-nummer: 1449117-57-0