3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 2075 NOK
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formel: C₁₃H₈F₅NO
MW: 289,201 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18400452
CAS-nummer: 867288-01-5