2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC402115-1G PC402115-250MG
APOSPC402115-1GEA 9200 NOK
APOSPC402115-1G APOSPC402115-250MG
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18269662
CAS-nummer: 69941-50-0