3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 9825 NOK
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂FNO·ClH
MW: 229,678 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409597-10-8