3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 6900 NOK
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₄H₈FNO₂
MW: 241,217 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11111105
CAS-nummer: 676494-55-6