(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
PC402143-1G PC402143-250MG
APOSPC402143-1GEA 10800 NOK
APOSPC402143-1G APOSPC402143-250MG
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1217829-49-6