3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
PC402145-1G PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA 6500 NOK
APOSPC402145-1G APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FNO·ClH
MW: 231,694 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11501328
CAS-nummer: 173447-91-1