1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
PC403063-100G PC403063-250G PC403063-50G
APOSPC403063-100GEA 5225 NOK
APOSPC403063-100G APOSPC403063-250G APOSPC403063-50G
1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formel: C₇H₉FN₂·2ClH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17015850
CAS-nummer: 1349715-77-0