4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 2800 NOK
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrF₂N
MW: 244,036 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12674974
CAS-nummer: 1189106-43-1