3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 13600 NOK
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formel: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18251061
CAS-nummer: 1260672-73-8