3-(Pentafluorothio)thiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 3225 NOK
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formel: C₆H₅F₅S₂
MW: 236,226 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27664885
CAS-nummer: 1820618-54-9