2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 38550 NOK
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formel: C₆H₄Cl₂F₅NS
MW: 288,066 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22201015
CAS-nummer: 149757-20-0