(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: {3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 31275 NOK
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formel: C₆H₉FO
MW: 116,133 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29037345
CAS-nummer: 262852-01-7