1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 50975 NOK
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₉FO
MW: 128,144 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24709482
CAS-nummer: 262852-00-6