2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 985 NOK
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel: C₁₅H₁₃F₆N₃
MW: 349,274 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07700226
CAS-nummer: 401567-76-8