2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 5475 NOK
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06205750
CAS-nummer: 773132-33-5