2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC408284-5G
APOSPC408284-5GEA 715 NOK
APOSPC408284-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09835210
CAS-nummer: 170108-05-1
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III