6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 1000 NOK
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₅ClFN₃
MW: 161,565 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11846146
CAS-nummer: 943006-45-9