6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC411286-1G PC411286-250MG PC411286-500MG
APOSPC411286-1GEA 22425 NOK
APOSPC411286-1G APOSPC411286-250MG APOSPC411286-500MG
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂F₂O₂
MW: 190,187 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27995747
CAS-nummer: 1447943-53-4