1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC411302-1G PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA 415 NOK
APOSPC411302-1G APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₂IN₂
MW: 258,008 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15146436
CAS-nummer: 1217862-89-9