1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 380 NOK
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₄H₅F₂N₃·ClH
MW: 169,56 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14705743
CAS-nummer: 1221726-31-3