2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC411308-1G PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA 450 NOK
APOSPC411308-1G APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃NO·ClH
MW: 213,585 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25368949
CAS-nummer: 1431966-19-6