3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid, (3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 1900 NOK
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08706257
CAS-nummer: 208641-98-9