2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-6-bromophenylboronic acid
PC412117-1G PC412117-250MG PC412117-5G
APOSPC412117-1GEA 2775 NOK
APOSPC412117-1G APOSPC412117-250MG APOSPC412117-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,807 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09751350
CAS-nummer: 1315339-48-0