4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(t-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 1475 NOK
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
MW: 288,171 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18914502
CAS-nummer: 870646-83-6