2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 8500 NOK
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BClFO₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09998845
CAS-nummer: 1256355-46-0