3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC412324-1G PC412324-250MG
APOSPC412324-1GEA 7775 NOK
APOSPC412324-1G APOSPC412324-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10697423
CAS-nummer: 870822-79-0