2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC412347-1G PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA 10450 NOK
APOSPC412347-1G APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BCl₂FO₂
MW: 208,81 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19981520
CAS-nummer: 1417914-09-0