2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 5000 NOK
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21609510
CAS-nummer: 1395417-65-8