[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 1550 NOK
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21603758
CAS-nummer: 1331945-14-2