2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 305 NOK
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
MW: 155,919 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17214242
CAS-nummer: 1256345-60-4