3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 5050 NOK
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formel: C₄H₅BrF₂
MW: 170,983 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22989493
CAS-nummer: 1310729-91-9
FN: 1993
ADR: 3,III