3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Bis(3-fluorophenyl)ethanone
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 1700 NOK
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀F₂O
MW: 232,225 g/mol
Smeltepunkt: 49…51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12605191
CAS-nummer: 40281-51-4