1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-4-yl)boronic acid
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 750 NOK
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
MW: 314,068 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30609549
CAS-nummer: 2374153-25-8